Principaux documents
SY3H6E412FF1
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-2,2-dimethylpent-4-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2,2-dimethyl-4-pentenoate
Inchi Code
1S/C9H15ClO2/c1-5-12-8(11)9(3,4)6-7(2)10/h2,5-6H2,1,3-4H3
Clé InChI
QVPAHMHJYDYAOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60568.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60568.html