Principaux documents
SY3H6E412FED
Synthonix Corporation
6-ethynylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-ethynylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c1-2-7-4-3-6(5-9-7)8(10)11/h1,3-5H,(H,10,11)
Clé InChI
YILQLEDPZCOECZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60471.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60471.html