Principaux documents
SY3H6E4123C2
Synthonix Corporation
2,11-Dichlorodibenzo[b,f][1,4]oxazepine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,11-dichlorodibenzo[b,f][1,4]oxazepine
Inchi Code
1S/C13H7Cl2NO/c14-8-5-6-11-9(7-8)13(15)16-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-7H
Clé InChI
REOFTPBYJKJOPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66135.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66135.html