Principaux documents
SY3H6E41225D
Synthonix Corporation
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C3H6F2O2/c4-3(5,1-6)2-7/h6-7H,1-2H2
Clé InChI
AMCKYDINHDOOCB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/63088.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63088.html