Principaux documents
SY3H6E41214C
Synthonix Corporation
4,6-Dichloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.9
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HCl2IN4/c6-2-1-3(8)11-12-4(1)10-5(7)9-2/h(H,9,10,11,12)
Clé InChI
MXISZHQCUXIBDL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61418.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61418.html