Principaux documents
SY3H6E412094
Synthonix Corporation
6-Chloro-2-methylnicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloro-2-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c1-5-6(4-9)2-3-7(8)10-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
PCDPITLPCWBXRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69365.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69365.html