Principaux documents
SY3H6E41132F
Synthonix Corporation
2-Chloro-N-cyclopentylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.63
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopentylacetamide
Inchi Code
1S/C7H12ClNO/c8-5-7(10)9-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Clé InChI
SQWLIYWNXLKVGA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64668.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64668.html