Principaux documents
SY3H6E41127B
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-ethyl-5-fluoropyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.58
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-ethyl-5-fluoropyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6ClFN2/c1-2-5-4(8)3-9-6(7)10-5/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
ZMICJGGJZGEWMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61749.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61749.html