Principaux documents
SY3H6E411234
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-(ethylsulfonyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-chloro-2-(ethylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-2-12(10,11)7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
VMBDRTUOQYTNLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60930.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60930.html