Principaux documents
SY3H6E4111A8
Synthonix Corporation
tert-Butyl 6,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 6,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-8-14-13(10-15)6-4-5-7-13/h14H,4-10H2,1-3H3
Clé InChI
AOFNMALRBXRCMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69691.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/69691.html