Principaux documents
SY3H6E41108E
Synthonix Corporation
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.92
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-3-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
VRRRMWPFDXNFBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67829.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67829.html