Principaux documents
SY3H6E411089
Synthonix Corporation
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-bromo-2-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H7BrFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
Clé InChI
BAFXXIVSWGQMMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67797.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67797.html