Principaux documents
SY3H6E40FCE7
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.22
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12FNO4/c1-11(2,3)17-10(14)8-5-4-7(12)6-9(8)13(15)16/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
JLGPJOUWLXCECT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61211.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61211.html