Principaux documents
SY3H6E40FC74
Synthonix Corporation
(R)-Benzyl methyl(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.37
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl methyl[(3R)-1,2,3,4-tetrahydro-3-quinolinyl]carbamate
Inchi Code
1S/C18H20N2O2/c1-20(18(21)22-13-14-7-3-2-4-8-14)16-11-15-9-5-6-10-17(15)19-12-16/h2-10,16,19H,11-13H2,1H3/t16-/m1/s1
Clé InChI
CNRFRMQVMVEMAF-MRXNPFEDSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65199.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/65199.html