Principaux documents
SY3H6E40FB0C
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2S/c8-3-1-2-4-6(5(3)9)11-7(10)12-4/h1-2H,(H2,10,11)
Clé InChI
LWXCVPDDCLOKOO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63000.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63000.html