Principaux documents
SY3H6E40F972
Synthonix Corporation
tert-Butyl 6-nitroindoline-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 6-nitro-1-indolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O4/c1-13(2,3)19-12(16)14-7-6-9-4-5-10(15(17)18)8-11(9)14/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
Clé InChI
WZRINQCGMYWFFT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61558.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61558.html