Principaux documents
SY3H6E40F125
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3S,4R)-4-hydroxypiperidin-3-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4R)-4-hydroxypiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-7-6-11-5-4-8(7)13/h7-8,11,13H,4-6H2,1-3H3,(H,12,14)/t7-,8+/m0/s1
Clé InChI
REUNVCLBHFFYFH-JGVFFNPUSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60438.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60438.html