Principaux documents
SY3H6E40F0E3
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3R,4S)-3-hydroxytetrahydropyran-4-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl ((3R,4S)-3-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-7-4-5-14-6-8(7)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
KWKVNKDJIRDXRH-YUMQZZPRSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60373.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60373.html