Principaux documents
SY3H6E40F02D
Synthonix Corporation
3-bromo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.99
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C3H4BrN3/c1-7-2-5-6-3(7)4/h2H,1H3
Clé InChI
PYMVKLCRJYMSGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21699.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21699.html