Principaux documents
SY3H6E40ECF0
Synthonix Corporation
Allyl biphenyl-4-ylcarbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
allyl [1,1'-biphenyl]-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c1-2-12-19-16(18)17-15-10-8-14(9-11-15)13-6-4-3-5-7-13/h2-11H,1,12H2,(H,17,18)
Clé InChI
DVPVNWXCVTVZED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64225.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64225.html