Principaux documents
SY3H6E40EC57
Synthonix Corporation
4-Acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4/c1-5(13)12-8-4-9(16-2)6(10(14)15)3-7(8)11/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
GOXCIWMHHSVOKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62786.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62786.html