Principaux documents
SY3H6E40EB14
Synthonix Corporation
(2R,3R,4R,5S,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
577.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2R,3R,4R,5S,6S)-2-(acetoxymethyl)-6-(4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
Inchi Code
1S/C29H33ClO10/c1-6-35-23-10-7-20(8-11-23)13-22-14-21(9-12-24(22)30)26-28(38-18(4)33)29(39-19(5)34)27(37-17(3)32)25(40-26)15-36-16(2)31/h7-12,14,25-29H,6,13,15H2,1-5H3/t25-,26+,27-,28+,29+/m1/s1
Clé InChI
DKOQYKRDCDCNOR-ZCCUTQAASA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60628.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60628.html