Principaux documents
SY3H5815FABB
Synthonix Corporation
1-(Pyridin-2-yl)piperazin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c13-9-7-10-5-6-12(9)8-3-1-2-4-11-8/h1-4,10H,5-7H2
Clé InChI
YAXQKAGUVNHYNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4961.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4961.html