Principaux documents
SY3H5815F9B8
Synthonix Corporation
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-methyl-1-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
JCXZKUZXVQKENT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24200.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24200.html