Principaux documents
SY3H5815F89A
Synthonix Corporation
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-7,13H
Clé InChI
MQULPEUCGKEHEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26047.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26047.html