Principaux documents
SY3H5815F554
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.48
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3,10H,1H3
Clé InChI
IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/25221.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25221.html