Principaux documents
SY3H5815F501
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-2-4(7(13)14)1-5(3-6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
AMZBKZQMAZWIJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/23070.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/23070.html