Principaux documents
SY3H5815F48F
Synthonix Corporation
3,4-Bis(difluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,4-bis(difluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)15-6-2-1-5(4-14)3-7(6)16-9(12)13/h1-4,8-9H
Clé InChI
IPHURZAZBKLMQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/18399.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18399.html