Principaux documents
SY3H580D8B13
Synthonix Corporation
1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4N4O2/c11-6(12)4-3-5(10-9-4)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,11,12)(H,8,9,10)
Clé InChI
MWPWLVCWUBHDTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59838.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59838.html