Principaux documents
SY3H580D8AFF
Synthonix Corporation
methyl 3-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.17
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-11-8-7(5)6(10)4-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
AAJBWYYLGYWUDP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60133.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60133.html