Principaux documents
SY3H580D8AA5
Synthonix Corporation
cis-hexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(3aR,6aS)-tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5(3H)-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-7-1-5-3-9-4-6(5)2-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Clé InChI
YNDZEULKVPLNDE-OLQVQODUSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/59788.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59788.html