Principaux documents
SY3H580D8A83
Synthonix Corporation
1-ethylsulfonyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.35
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(ethylsulfonyl)-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H17N3O4S/c1-2-20(18,19)14-9-7-13(8-10-14)11-3-5-12(6-4-11)15(16)17/h3-6H,2,7-10H2,1H3
Clé InChI
XSWAQALONDYXEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60166.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60166.html