Principaux documents
SY3H580D89EF
Synthonix Corporation
tert-butyl N-({2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl}methyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.78
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-9-4-12(5-9)7-13-8-12;/h9,13H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15);1H
Clé InChI
AVJKEXJXXNZLNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60071.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60071.html