Principaux documents
SY3H580D896C
Synthonix Corporation
tert-butyl 3,9-diazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.4
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3,9-diazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-11-7-15(8-12-17)5-4-9-16-10-6-15/h16H,4-12H2,1-3H3
Clé InChI
MCLHMSGEDWSROH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/59775.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59775.html