Principaux documents
SY3H3D682C1F
Synthonix Corporation
4-Vinyl-2,3-dihydrobenzofuran
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-vinyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C10H10O/c1-2-8-4-3-5-10-9(8)6-7-11-10/h2-5H,1,6-7H2
Clé InChI
WLZOPMPOGRQZCJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://synthonix.com/52413.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52413.html