Principaux documents
SY3H3D682B21
Synthonix Corporation
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C14H20/c1-13(2)9-10-14(3,4)12-8-6-5-7-11(12)13/h5-8H,9-10H2,1-4H3
Clé InChI
CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/57880.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57880.html