Principaux documents
SY3H3D682A01
Synthonix Corporation
4,4,4-Trifluoro-1-(o-tolyl)butane-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-(2-methylphenyl)-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
NSWJGKUEKYWEEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/55407.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/55407.html