Principaux documents
SY3H3D68234A
Synthonix Corporation
(S)-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(2S)-tetrahydro-2-furanylmethanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2/t5-/m0/s1
Clé InChI
BSYVTEYKTMYBMK-YFKPBYRVSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40383.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/40383.html