Principaux documents
SY3H3D682319
Synthonix Corporation
1,3,5-Tribromo-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.76
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3,5-tribromo-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Inchi Code
1S/C3Br3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
Clé InChI
ZKWDCFPLNQTHSH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/39904.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39904.html