Principaux documents
SY3H3D681D68
Synthonix Corporation
5-Phenyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-phenyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)10-8(11(16)17)6-9(18-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,16,17)
Clé InChI
IEFJRMAEBBJXSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/56400.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56400.html