Principaux documents
SY3H3D6819A0
Synthonix Corporation
4-(1H-Pyrazol-1-yl)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-4-10-11(7-1)8-2-5-9-6-3-8/h1,4,7-9H,2-3,5-6H2
Clé InChI
WGNPNAOPVBYTKD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47052.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47052.html