Principaux documents
SY3H3D6817F1
Synthonix Corporation
Potassium 2-bromo-2,2-difluoroacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
potassium bromo(difluoro)acetate
Inchi Code
1S/C2HBrF2O2.K/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
IDXMRTSGPHLLSP-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/39793.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39793.html