Principaux documents
SY3H3D6816F6
Synthonix Corporation
2-Nitro-5-(phenylthio)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-nitro-5-(phenylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H10N2O2S/c13-11-8-10(6-7-12(11)14(15)16)17-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13H2
Clé InChI
AJGJUXSVUPXOHL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to orange powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/55566.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55566.html