Principaux documents
SY3H3D681132
Synthonix Corporation
(2-(Methylamino)pyridin-3-yl)methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.37
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-(methylamino)pyridin-3-yl)methyl N-(tert-butoxycarbonyl)-N-methylglycinate
Inchi Code
1S/C15H23N3O4/c1-15(2,3)22-14(20)18(5)9-12(19)21-10-11-7-6-8-17-13(11)16-4/h6-8H,9-10H2,1-5H3,(H,16,17)
Clé InChI
SREJHHORJXVQGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58451.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58451.html