Principaux documents
SY3H3D680454
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-8(14)5-2-3-7(13)6(4-5)9(10,11)12/h2-4,13H,1H3
Clé InChI
WIXKYCQCCJXQPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/51297.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51297.html