Principaux documents
SY3H3D6803C5
Synthonix Corporation
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(3-methoxyphenyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-10(2)8-5-4-6-9(7-8)11-3/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
MOYHVSKDHLMMPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Very pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/50347.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50347.html