Principaux documents
SY3H3D67FE7E
Synthonix Corporation
Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4,10H,1H3
Clé InChI
WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/48678.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/48678.html