Principaux documents
SY3H3D67FDA8
Synthonix Corporation
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-(trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol
Inchi Code
1S/C8H16OSi/c1-8(2,9)6-7-10(3,4)5/h9H,1-5H3
Clé InChI
UXOWFNWZWBCLDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47166.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47166.html