Principaux documents
SY3H3D67FC05
Synthonix Corporation
Magnesium(II) 2-Ethylbutyrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
magnesium bis(2-ethylbutanoate)
Inchi Code
1S/2C6H12O2.Mg/c2*1-3-5(4-2)6(7)8;/h2*5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
Clé InChI
JOADGALWHMAAKM-UHFFFAOYSA-L
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/43580.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43580.html