Principaux documents
SY3H3D67FB3E
Synthonix Corporation
Methyl 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
LLAZQXZGAVBLRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow red
Product Link
https://synthonix.com/42618.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42618.html